Merck
769029
Sigma-Aldrich
Neon
Messer® CANGas, 99.999%
Synonym(e):
Neon gas
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Ne
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
20.18
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142006
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
0.7 (21 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Beschreibung
Filling mass: 10g
Filling volume: 12L
Assay
99.999%
Form
gas
Widerstandsfähigkeit
6.97 μΩ-cm, 20°C
bp
−246 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-248.67 °C (lit.)
SMILES String
[Ne]
InChI
1S/Ne
InChIKey
GKAOGPIIYCISHV-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Neon is a colourless and odourless rare gas that is lighter than air. Applications include use as a filling gas for tubular neon lamps or buoyancy gas for stratospheric balloons. Neon is also a component of laser gas mixtures (helium-neon lasers, excimer lasers) and panning gas (filling gas for plasma display panels [PDP]). Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Gas cylinder
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1