Merck
769053
Sigma-Aldrich
Sauerstoff
Messer® CANGas, 99.999%
Synonym(e):
Oxygen gas
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.00
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12141904
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
Filling mass: 16g
Filling volume: 10L
Qualitätsniveau
Assay
99.999%
Form
gas
SMILES String
O=O
InChI
1S/O2/c1-2
InChIKey
MYMOFIZGZYHOMD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Oxygen is a colourless, odourless, oxidizing gas that is slightly heavier than air. Examples of applications include special analytical processes (e.g. total organic carbon [TOC] ) and use in the automotive industries. Gas is easy to handle in a small, light pressure can, while the disposable container allows for aluminium recycling when finished.
Empfohlene Produkte
Z742374: CANgas pressure regulator
Z742379: CANgas plastic hose spout
Z742378: CANgas outer adaptor
Z742377: CANgas inner adaptor
Z742375: CANgas dosing valve
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame over circleGas cylinder
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2