Merck
Z742377
Sigma-Aldrich
CANgas-Innenadapter
Größe auswählen
1 EA
CHF 88.90
CHF 88.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 88.90
About This Item
UNSPSC-Code:
12142100
NACRES:
NA.22
CHF 88.90
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Allgemeine Beschreibung
1/8′′ NPT inner adaptor for pressure can. Applicable for Messer® CANgas
Sonstige Hinweise
Product is currently only available to our customers in Europe
Rechtliche Hinweise
Messer is a registered trademark of Messer Group GmbH
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)