Wichtige Dokumente
748188
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, lithium chloride, magnesium chloride complex solution
in THF/toluene
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Zusammensetzung
Bis(2,2,6,6-tetramethylpiperidinyl)zinc, ~12 wt. %
LiCl, 2-4%
MgCl2, 6-9%
THF/toluene, ca. 90:10 (solvent)
Konzentration
in THF/toluene
Dichte
0.991 g/mL at 25 °C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Regioselective zincation of pyridines and related azines to synthesize zincated pyridines and azines.(1)
- Chemoselective direct zincation of arenes and heteroarenes to synthesize polyfunctional aryl and heteroaryl zinc reagents.
- Regioselective zincation of thiazoles to synthesize zincated thiazoles, which readily reacts with various electrophiles to form highly functionalized thiazoles.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
5.0 °F
Flammpunkt (°C)
-15 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?