Wichtige Dokumente
302368
Acetoxyacetylchlorid
97%
Synonym(e):
α-Acetoxyacetyl chloride, (Acetyloxy)acetyl chloride, (Chlorocarbonyl)methyl acetate, 2-(Acetyloxy)acetyl chloride, 2-Acetoxyacetyl chloride, 2-Chloro-2-oxoethyl acetate, Acetic acid (chlorocarbonyl)methyl ester, Acetylglycoloyl chloride
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.428 (lit.)
bp
55 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
SMILES String
CC(=O)OCC(Cl)=O
InChI
1S/C4H5ClO3/c1-3(6)8-2-4(5)7/h2H2,1H3
InChIKey
HZDNNJABYXNPPV-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
159.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
71 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?