Merck
72060
Sigma-Aldrich
Natrium(meta)vanadat
≥98.0% (RT)
Synonym(e):
Natriummetavanadat, Natriumtrioxovanadat, Natriumvanadat(V), Natriumvanadiumoxid, Natriumvanadiumtrioxid
About This Item
Lineare Formel:
NaVO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
121.93
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (RT)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
SMILES String
[Na+].[O-][V](=O)=O
InChI
1S/Na.3O.V/q+1;;;-1;
InChIKey
CMZUMMUJMWNLFH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Natriummetavanadat (SMV) ist ein Vanadiumsalz, das als Korrosionshemmer mit guter Hemmwirkung (98 %) zu 200 ppm eingesetzt werden kann. Es kann zum Schutz von Kohlenstoffstahl verwendet werden.[1][2]
Anwendung
  • Study of electrical properties of cobalt oxide-doped sodium meta vanadate at different frequencies: Diese Studie untersucht die elektrischen Eigenschaften von Kobaltoxid-dotiertem Natriummetavanadat und unterstreicht seine Bedeutung in elektrischen Isolierungsanwendungen (Saleh & Deeb, 2022).
  • Chemical synthesis of vanadium oxide (V2O5) nanoparticles prepared by sodium metavanadate: Diese Forschungsarbeit zeigt eine einfache chemische Methode zur Synthese von Vanadiumoxid-Nanopartikeln mittels Natriummetavanadat und hebt potenzielle Einsatzbereiche in der Nanotechnologie und Materialwissenschaft hervor (Farahmandjou & Abaeiyan, 2017).
  • Oxidative dehydrogenation of propane on silica-supported vanadyl sites promoted with sodium metavanadate: Diese Studie untersucht die katalytischen Eigenschaften von Natriummetavanadat bei der oxidativen Dehydrierung von Propan und unterstreicht damit dessen Potenzial in industriellen chemischen Prozessen (Nadjafi et al., 2020).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Respiratory Tract
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Zsolt Kása et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(20) (2020-10-24)
In the present study, additive-free, pH-driven, hydrothermal crystallization was used to obtain shape-tailored monoclinic BiVO4 photocatalysts. The as-prepared BiVO4 products were systematically characterized, uncovering their crystallographic, morphologic and optical properties, while their applicability was verified in the visible light-driven photodegradation
Corrosion inhibition by green inhibitor: sodium metavanadate-spirulina system
Sribhurathy V and Rejendran S
Chemical Science Review and Letters, 1(1), 25-29 (2012)
Corrosion inhibition of carbon steel by sodium metavanadate
Sribharathy VG and Rajendran S
Journal of Electrochemical Science and Engineering, 2(3), 121-131 (2012)
Gwendolyn Moise et al.
Biochemistry, 54(42), 6490-6500 (2015-10-08)
Catalysis in protein tyrosine phosphatases (PTPs) involves movement of a protein loop called the WPD loop that brings a conserved aspartic acid into the active site to function as a general acid. Mutation of the tryptophan in the WPD loop
Oluwaseun Mustapha et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 38(1), 98-111 (2014-06-14)
Vanadium exposure has been known to lead to lipid peroxidation, demyelination and oligodendrocytes depletion. We investigated behaviour and glial reactions in juvenile mice after early neonatal exposure to vanadium, and examined the direct effects of vanadium in oligodendrocyte progenitor cultures
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf