324558
Ethylenglycol
anhydrous, 99.8%
Synonym(e):
1,2-Ethandiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.1 (vs air)
Dampfdruck
0.08 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
752 °F
Expl.-Gr.
15.3 %
Verunreinigungen
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Brechungsindex
n20/D 1.431 (lit.)
bp
195-198 °C
mp (Schmelzpunkt)
−13 °C (lit.)
Dichte
1.113 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
InChIKey
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
239.0 °F - open cup
Flammpunkt (°C)
115 °C - open cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?