450243
Natriumorthovanadat
99.98% trace metals basis
Synonym(e):
Trisodium vanadate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99.98% trace metals basis
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: vanadium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
850-866 °C (lit.)
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[O-][V]([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.4O.V/q3*+1;;3*-1;
InChIKey
IHIXIJGXTJIKRB-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Vanadium-MCM-48 (V-MCM-48) durch die Anionenaustauschmethode eingesetzt werden. V-MCM-48 dient als Katalysator bei der Oxidation von Styrol zu Benzaldehyd.
- Nanorods von Vanadiumoxid-Partikeln werden mittels der Glykosidmethode untersucht.
- Yttrium-Vanadat (YVO4) wird mit kolloidales Europium dotiert.
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves