233706
Vanadium(IV)-oxidsulfat Hydrat
97%
Synonym(e):
Vanadylsulfat Hydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
Zusammensetzung
Degree of hydration, 3-5
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: vanadium
mp (Schmelzpunkt)
105 °C (lit.)
Anwendung(en)
battery manufacturing
SMILES String
O=[V++].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.H2O.O.V/c1-5(2,3)4;;;/h(H2,1,2,3,4);1H2;;/q;;;+2/p-2
InChIKey
DKCWBFMZNUOFEM-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
VOSO4 und Anthrachinon-2,7-dusulfonsäurekönnen als Redoxpaar zum Herstellen eines wässrigen organischenRedox-Flow-Batterie (AORFB)-Stapels verwendet werden.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable