Merck
710318
Sigma-Aldrich
Cyclobutylzinkbromid
0.5 M in THF
Synonym(e):
Cyclobutylzinc(II) bromide
Größe auswählen
25 ML
CHF 354.00
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 ML
CHF 354.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H7BrZn
Molekulargewicht:
200.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 354.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.984 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]C1CCC1
InChI
1S/C4H7.BrH.Zn/c1-2-4-3-1;;/h1H,2-4H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
BBKCOQYMKGEAAJ-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)