Merck
BR704430
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, for bottle thread S 54, polypropylene
Synonym(e):
Accessories, Bottle-top Dispenser, Dispenser, Dispensette®
Größe auswählen
1 EA
CHF 24.90
CHF 24.90
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 24.90
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.01
CHF 24.90
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
BRAND 704430
Fitting
GL 45 thread
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)