Merck
497606
Sigma-Aldrich
1-Adamantylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Bromotricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylzinc
Größe auswählen
50 ML
CHF 275.00
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 275.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15BrZn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
280.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 275.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Br[Zn]C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C10H15.BrH.Zn/c1-7-2-9-4-8(1)5-10(3-7)6-9;;/h7-9H,1-6H2;1H;/q;;+1/p-1/t7-,8+,9-;;
InChIKey
PUGQCSQHCXILTB-IQJVJNHNSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.2 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)