Merck
Z332305
Bottle adapters for BRAND® Dispensers and Burettes
GL 45 thread, GL 38 bottle, polypropylene
Größe auswählen
1 EA
CHF 10.70
CHF 10.70
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 10.70
About This Item
UNSPSC-Code:
41121815
NACRES:
NB.01
CHF 10.70
Check Cart for Availability
Materialien
polypropylene
Hersteller/Markenname
BRAND 704397
Fitting
GL 38 bottle
GL 45 thread
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Foü Dispensette® lll und Digital Bürette lll.
Sonstige Hinweise
BR704397 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Dispensette is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
QuikSip is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)