642511
L-3,3′,5-Triiodothyronine free acid
≥97% (HPLC), solid, respiratory activity stimulator, Calbiochem®
Synonym(e):
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, T₃
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-3,3′,5-Triiodothyronine, Free Acid, High Purity, Chromatographically purified.
Qualitätsniveau
Beschreibung
RTECS - AY6750000
Assay
≥97% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
0.1 M NaOH: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Ic1c(c(cc(c1)CC([N+H3])C(=O)[O-])I)Oc2cc(c(cc2)O)I
InChI
1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)
InChIKey
AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Williams, G.R., et al. 1994. Endocrinology135, 2375.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid,Cardio-vascular system,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable