Merck
731668
Sigma-Aldrich
Estriol-2,3,4-13C3
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
16-α-Hydroxyestradiol-2,3,4-13C3
Größe auswählen
100 μG
CHF 806.00
250 μG
CHF 1’630.00
500 μG
CHF 2’920.00
1000 μG
CHF 5’030.00
CHF 806.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
CHF 806.00
250 μG
CHF 1’630.00
500 μG
CHF 2’920.00
1000 μG
CHF 5’030.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C15H24O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
CHF 806.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
97% (CP)
Form
powder
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
280-282 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4[13cH][13c](O)[13cH]cc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1/i3+1,8+1,11+1
InChIKey
PROQIPRRNZUXQM-FDFADMNFSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)