Merck
703486
Sigma-Aldrich
sec-Butylmagnesiumchlorid-Lithiumchlorid-Komplex
1.2 M in THF
Synonym(e):
2-Butylmagnesiumchlorid-Lithiumchlorid-Komplex, Turbo Grignard
About This Item
Lineare Formel:
C4H9MgCl · LiCl
Molekulargewicht:
159.27
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Grignard Reaction
Konzentration
1.2 M in THF
14 % (w/w)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C
SMILES String
[Li]Cl.CCC(C)[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.2ClH.Li.Mg/c1-3-4-2;;;;/h3H,4H2,1-2H3;2*1H;;/q;;;2*+1/p-2
InChIKey
ZMDHAYOBNXOYEU-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Reagent for Selective Metalations
Used as:
  • Functionalization of cyclopentene derivatives
Rechtliche Hinweise
Chemetall Product
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.7 °F
Flammpunkt (°C)
-21.5 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Salt additives increase both the rate and the efficiency of the Mg-halogen exchange reaction. The most effective reagents are generated with R-MgCl (R = i-Pr, s-Butyl) and 1.0 equiv of LiCl.