Merck
696455
Sigma-Aldrich
4-Brom-1-methyl-1H-Pyrazol
97%
Synonym(e):
1-Methyl-4-brompyrazol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H5BrN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
161.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
97%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.531
bp
185-188 °C/760 mmHg
Dichte
1.558 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
SMILES String
Cn1cc(Br)cn1
InChI
1S/C4H5BrN2/c1-7-3-4(5)2-6-7/h2-3H,1H3
InChIKey
IXJSDKIJPVSPKF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
199.9 °F
Flammpunkt (°C)
93.3 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1