374822
4-Brompyrazol
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
solid
bp
250-260 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
93-96 °C (lit.)
SMILES String
Brc1cn[nH]c1
InChI
1S/C3H3BrN2/c4-3-1-5-6-2-3/h1-2H,(H,5,6)
InChIKey
WVGCPEDBFHEHEZ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable