Merck
683620
Sigma-Aldrich
Glutathion-(glycin-13C2,15N)
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
13C2C8H1715NN2O6S · CF3COOH
Molekulargewicht:
424.33
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
≥98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[13C]([13C][15NH]C([C@@H](NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)CS)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C10H15N3O6S.C2HF3O2/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,20H,1-2,4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19);(H,6,7)/t5-,6-;/m0./s1/i3+1,8+1,12+1;
InChIKey
ZWAYVVXHXHCDFM-KFJNRMSPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Katharina Herzog et al.
Metabolites, 9(3) (2019-03-08)
Oxidative stress plays a role in the onset and progression of a number of diseases, such as Alzheimer's disease, diabetes and cancer, as well as ageing. Oxidative stress is caused by an increased production of reactive oxygen species and reduced