Merck
490539
Sigma-Aldrich
Kaliumcyanid-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Synonym(e):
13C,15N-markiertes KCN, 13C,15N-markiertes Kaliumcyanid
Größe auswählen
500 MG
CHF 1’200.00
1 G
CHF 1’450.00
CHF 1’200.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 1’200.00
1 G
CHF 1’450.00
About This Item
Lineare Formel:
K13C15N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
67.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 1’200.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[K][13C]#[15N]
InChI
1S/CN.K/c1-2;/i1+1,2+1;
InChIKey
YUZRZFQHUCKACF-AWQJXPNKSA-N
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Zielorgane
Thyroid
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)