608106
L-Methionin-13C5,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonym(e):
SILAC Aminosäure, L-Methionin-ul-13C,15N
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-XAFSXMPTSA-N
Anwendung
Verpackung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable