Wichtige Dokumente
682373
[1,3-Bis-(2-methylphenyl)-2-imidazolidinyliden]-dichloro-(2-isopropoxyphenylmethylen)-ruthenium(II)
Umicore
Synonym(e):
Hoveyda-Grubbs Catalyst® M72 SI(o-Tol) (C571), Dichloro[1,3-bis(2-methylphenyl)-2-imidazolidinylidene](2-isopropoxyphenylmethylene)ruthenium(II), Stewart-Grubbs catalyst
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Ring-Opening Polymerization
mp (Schmelzpunkt)
199-208 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)Oc1ccccc1C=[Ru](Cl)(Cl)=C2N(CCN2c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C17H18N2.C10H12O.2ClH.Ru/c1-14-7-3-5-9-16(14)18-11-12-19(13-18)17-10-6-4-8-15(17)2;1-8(2)11-10-7-5-4-6-9(10)3;;;/h3-10H,11-12H2,1-2H3;3-8H,1-2H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
InChIKey
ZDJCARGGZRTYFH-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.