Wichtige Dokumente
682365
Grubbs Catalyst® M207
Umicore
Synonym(e):
[1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)-2-imidazolidinyliden]dichloro(3-methyl-2-butenyliden) (tricyclohexylphosphin)ruthenium(II), Isopentenyliden(1,3-dimesitylimidazolidin-2-yliden) (tricyclohexylphosphin)ruthenium(II)dichlorid, [SIMes]dichlor(3-methyl-2-butenyliden)(tricyclohexylphosphin)Ru(II)
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
core: ruthenium
reagent type: catalyst
reaction type: Olefin Metathesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3.C\C(C)=C/C=[Ru](Cl)(Cl)=C4N(CCN4c5c(C)cc(C)cc5C)c6c(C)cc(C)cc6C
InChI
1S/C21H26N2.C18H33P.C5H8.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-4-5(2)3;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1,4H,2-3H3;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
InChIKey
LCOFYVWULBZOTA-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 2
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Research focuses on ruthenium alkylidene complexes for versatile olefin metatheses catalysis in the Grubbs group.