Merck
675814
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-benzylpyrrolidin
95%
Synonym(e):
1-Benzyl-3-pyrrolidinamin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.26
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.5477
Dichte
1.024 g/mL at 25 °C
SMILES String
NC1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H16N2/c12-11-6-7-13(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11H,6-9,12H2
InChIKey
HBVNLKQGRZPGRP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)