190438
L-Phenylalaninol
98%, optical purity ee: 99% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-phenyl-1-propanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]22/D −22.8°, c = 1.2 in 1 M HCl
Optische Reinheit
ee: 99% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
92-94 °C (lit.)
SMILES String
N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,11H,6-7,10H2/t9-/m0/s1
InChIKey
STVVMTBJNDTZBF-VIFPVBQESA-N
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges