Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 279.00 CHF 209.25 |
Über diesen Artikel
CHF 209.25
ListenpreisCHF 279.00Sparen Sie 25%Produktname
D-Val-Leu-Arg p-nitroanilide diacetate salt, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
composition
Peptide content, ~70%
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.CC(O)=O.N[C@H](C(C)C)C(N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(NC1=CC=C([N+]([O-])=O)C=C1)=O)=O)=O
InChI
1S/C23H38N8O5.2C2H4O2/c1-13(2)12-18(30-22(34)19(24)14(3)4)21(33)29-17(6-5-11-27-23(25)26)20(32)28-15-7-9-16(10-8-15)31(35)36;2*1-2(3)4/h7-10,13-14,17-19H,5-6,11-12,24H2,1-4H3,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,34)(H4,25,26,27);2*1H3,(H,3,4)/t17-,18-,19+;;/m0../s1
InChI key
WGVZWNUZAXIGKU-HYKWBEMSSA-N
Application
Packaging
Analysis Note
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable | technique(s) ligand binding assay: suitable |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay >98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white | color white to off-white | color white to off-white | color white |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?