Merck
608491
Sigma-Aldrich
Carbamazepin-carboxamid-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC14H1215NNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191-192 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[15NH2][13C](=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)/i15+1,16+1
InChIKey
FFGPTBGBLSHEPO-IIJSWMDNSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable