33434
Ciprofloxacin
VETRANAL®, analytical standard
Synonym(e):
1-Cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylsäure, Ciprobay
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 1694
Produktlinie
VETRANAL®
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Wirkungsspektrum von Antibiotika
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Anwendung(en)
agriculture
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Wirkungsweise
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
SMILES String
OC(=O)C1=CN(C2CC2)c3cc(N4CCNCC4)c(F)cc3C1=O
InChI
1S/C17H18FN3O3/c18-13-7-11-14(8-15(13)20-5-3-19-4-6-20)21(10-1-2-10)9-12(16(11)22)17(23)24/h7-10,19H,1-6H2,(H,23,24)
InChIKey
MYSWGUAQZAJSOK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?