Fortfahren mit
C4024
Carbamazepin
≥98% (HPLC), powder, sodium channel inhibitor
Synonym(e):
5H-Dibenz[b,f]azepin-5-carboxamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 55.90
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 146.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 155.00
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 315.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H12N2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.27
UNSPSC Code:
12352200
eCl@ss:
34051404
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
206-062-7
MDL number:
Form:
powder
CHF 55.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Carbamazepin, powder
form
powder
Quality Segment
mp
191-192 °C (lit.)
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL, H2O: insoluble, ethanol: soluble, propylene glycol: soluble
originator
Novartis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(=O)N1c2ccccc2C=Cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-10H,(H2,16,18)
InChI key
FFGPTBGBLSHEPO-UHFFFAOYSA-N
Application
Carbamazepine has been used to investigate its behavior in wastewater treatment and during groundwater infiltration. It has also been used to find out its effects on spontaneous seizures in rats.
Biochem/physiol Actions
Carbamazepine is considered as a safe antiepileptic drug. It decreases the multiple drug therapy and maintains a better control of epilepsy.
Antikonvulsivum; Ligand für die Benzodiazepin modulatorische Stelle am GABAA-Rezeptor; Natriumkanalinhibitor.
Features and Benefits
This compound was developed by Novartis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
BP974C8981C0450000
Carbamazepin British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP974
Carbamazepin
Carbamazepin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
C0450000
Carbamazepin
form
powder
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 29 mg/mL, ethanol: soluble, H2O: insoluble, propylene glycol: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
Novartis
originator
-
originator
-
originator
-
mp
191-192 °C (lit.)
mp
191-192 °C (lit.)
mp
191-192 °C (lit.)
mp
191-192 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbamazepin
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)