Merck
299146
Sigma-Aldrich
L-Methionin-(methyl-13C)
99 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
CHF 534.00
5 G
CHF 1’910.00
CHF 534.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 534.00
5 G
CHF 1’910.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
150.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 534.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[13CH3]SCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-YWQIHCTDSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt ist eventuell als Bulkware erhältlich und kann je nach Bedarf abgefüllt werden. Für Informationen bezüglich Preisen, Verfügbarkeit und Verpackungen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst für stabile Isotopen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
João M C Teixeira et al.
The FEBS journal, 286(6), 1230-1239 (2018-12-12)
Calcineurin is an essential calcium-activated serine/threonine phosphatase. The six NMR-observable methionine methyl groups in the catalytic domain of human calcineurin Aα (CNA) were assigned and used as reporters of the presence of potential cis-trans isomers in solution. Proline 84 is
Elizabeth I Parkinson et al.
Nature chemical biology, 15(11), 1049-1056 (2019-08-28)
Fosmidomycin and related molecules comprise a family of phosphonate natural products with potent antibacterial, antimalarial and herbicidal activities. To understand the biosynthesis of these compounds, we characterized the fosmidomycin producer, Streptomyces lavendulae, using biochemical and genetic approaches. We were unable
Fabia Canonica et al.
Science advances, 5(7), eaaw8478-eaaw8478 (2019-08-09)
The mechanisms underlying the biogenesis of the structurally unique, binuclear Cu1.5+•Cu1.5+ redox center (CuA) on subunit II (CoxB) of cytochrome oxidases have been a long-standing mystery. Here, we reconstituted the CoxB•CuA center in vitro from apo-CoxB and the holo-forms of