Merck
908339
Sigma-Aldrich
L-Methionine-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonym(e):
L-Methionine-13C5
Größe auswählen
100 MG
CHF 1’250.00
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 1’250.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C5H11NO2S
Molekulargewicht:
154.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.12
CHF 1’250.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)