707848
L-Histidin-13C6,15N3 -hydrochlorid Monohydrat
≥98 atom %, 98% (CP)
Synonym(e):
L-α-Amino-ß-(4-imidazolyl)propionic acid -13C6,15N3
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥98 atom %
Assay
98% (CP)
Form
powder
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
254 °C (dec)
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
O.Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13cH][15n]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;;
InChIKey
CMXXUDSWGMGYLZ-IGAOFGNQSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable