Merck
589829
Sigma-Aldrich
L-Methionin-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
About This Item
Lineare Formel:
CH3SCH2CH213CH(15NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352112
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
284 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
CSCC[13C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i4+1,6+1
InChIKey
FFEARJCKVFRZRR-ZRXJCPJJSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)