Wichtige Dokumente
532878
Methyl-4-brom-3-methylbenzoat
95%
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
38-44 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(Br)c(C)c1
InChI
1S/C9H9BrO2/c1-6-5-7(9(11)12-2)3-4-8(6)10/h3-5H,1-2H3
InChIKey
GTZTYNPAPQKIIR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- 4-bromo-3-vinylbenzoic acid[1]
- 4-bromo-3-(methylphenyl)methanol
- methyl (E)-4-bromo-3-[(phenylmethoxyimino)methyl]benzoate
It may be used as a starting material in the total synthesis of (-)-martinellic acid.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?