Merck
512702
Sigma-Aldrich
5-Brom-2-methoxyphenylborsäure
≥95%
Synonym(e):
3-Brom-6-methoxyphenylboronsäure, 5-Brom-2-methoxybenzolboronsäure
About This Item
Lineare Formel:
BrC6H3(OCH3)B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.85
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
mp (Schmelzpunkt)
130-135 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(Br)cc1B(O)O
InChI
1S/C7H8BBrO3/c1-12-7-3-2-5(9)4-6(7)8(10)11/h2-4,10-11H,1H3
InChIKey
FVRLSHRAYPFXRQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Reactant for:
  • Tweezers-like aromatic molecules with luminescent properties
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling reactions
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)