Merck
452912
Sigma-Aldrich
Natriumhydrid
greener alternative
60 % dispersion in mineral oil
Synonym(e):
Sodium monohydride
About This Item
Lineare Formel:
NaH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
24.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
powder (moist, paste-like)
Form
powder (moist, paste-like)
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
60 % dispersion in mineral oil
mp (Schmelzpunkt)
800 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Na]
InChI
1S/Na.H
InChIKey
MPMYQQHEHYDOCL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Natriumhydrid (60 % Dispersion in Mineralöl) (NaH) kann für viele verschiedene Anwendungsbereiche eingesetzt werden wie beispielsweise:
  • Vorbereitung eines Weichmachers zur Bildung eines festen Polymerelektrolyten (SPE) für optoelektronische Anwendungsbereiche
  • Synthese von Heteroaryl-Thioethern, den gebräuchlichen Bestandteilen therapeutischer Verbindungen
  • Vorbereitung von Natriumaluminiumhydrid (NaAlH4), das als Wasserstoffspeichermaterial verwendet werden kann(3)
  • Base und Reduktionsmittel für die Deprotonierung von Alkoholen, Phenolen, Amiden, Ketonen und anderen Funktionsgruppen(4)
  • zur potentiellen Verwendung bei der Speicherung von Wärmeenergie(5)
Direkte Interkalation in C60 führt zum supraleitenden Material (NaH)4C60.
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
S Scintilla et al.
Journal of inorganic biochemistry, 165, 159-169 (2016-11-28)
Since the discovery of cisplatin in the 1960s, other metal complexes have been investigated as potential antitumor agents to overcome the side-effects associated with the administration of the Pt-based drug. In line with our previous research, in this work we
Enhanced ionic conductivity of semi-IPN solid polymer electrolytes based on star-shaped oligo (ethyleneoxy) cyclotriphosphazenes
He D, et al.
Macromolecules, 45(19), 7931-7938 (2012)
Elena Burlacu et al.
Nature communications, 8(1), 714-714 (2017-09-30)
While the protein composition of various yeast 60S ribosomal subunit assembly intermediates has been studied in detail, little is known about ribosomal RNA (rRNA) structural rearrangements that take place during early 60S assembly steps. Using a high-throughput RNA structure probing
Selective formation of heteroaryl thioethers via a phosphonium ion coupling reaction
Anderson RG, et al.
Tetrahedron, 74(25), 3129-3136 (2018)
Shigeru Tamogami et al.
Plant physiology and biochemistry : PPB, 109, 166-170 (2016-10-04)
To investigate the biotransformation pathway of airborne geraniol by Achyranthes bidentata (A. bidentata), deuterium labeled geraniol was applied with or without methyl jasmonate (MeJA), and the biosynthesized metabolites were analyzed. In A. bidentata leaves, geraniol was conjugated with glucose. The conjugate was