662739
4-Brom-2-Methylpyridin
96%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.556
Dichte
1.450 g/mL at 25 °C
SMILES String
Cc1cc(Br)ccn1
InChI
1S/C6H6BrN/c1-5-4-6(7)2-3-8-5/h2-4H,1H3
InChIKey
JFBMFWHEXBLFCR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
174.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78.9 °C - closed cup