Merck
498807
Sigma-Aldrich
4-Methoxybenzylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Synonym(e):
Chloro(4-methoxybenzyl)zinc, Chloro[(4-methoxyphenyl)methyl]zinc
Größe auswählen
50 ML
CHF 272.00
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 272.00
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4CH2ZnCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.00
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 272.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.958 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C8H9O.ClH.Zn/c1-7-3-5-8(9-2)6-4-7;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
ULVBFPSIFSSTPM-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)