Merck
498645
Sigma-Aldrich
4-Fluorphenylzinkbromid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 250.00
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 250.00
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4ZnBr
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 250.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.992 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
fluoro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1ccc([Zn]Br)cc1
InChI
1S/C6H4F.BrH.Zn/c7-6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
WNISLGQPJBRXAD-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)