Merck
497762
Sigma-Aldrich
4-Chlorbenzylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 265.00
CHF 265.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 265.00
About This Item
Lineare Formel:
ClC6H4CH2ZnCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
226.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 265.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.96 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
chloro
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[Zn]Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl.ClH.Zn/c1-6-2-4-7(8)5-3-6;;/h2-5H,1H2;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
JIWPVHAJWTWEJB-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)