Merck
499455
Sigma-Aldrich
4-Ethoxybenzylzinkchlorid -Lösung
0.5 M in THF
Größe auswählen
50 ML
CHF 222.00
CHF 222.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 ML
CHF 222.00
About This Item
Lineare Formel:
C2H5OC6H4CH2ZnCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 222.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Konzentration
0.5 M in THF
Dichte
0.946 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOc1ccc(C[Zn]Cl)cc1
InChI
1S/C9H11O.ClH.Zn/c1-3-10-9-6-4-8(2)5-7-9;;/h4-7H,2-3H2,1H3;1H;/q;;+1/p-1
InChIKey
HUAFEUUFODCWQR-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Product of Rieke® Metals, Inc.
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
1.0 °F
Flammpunkt (°C)
-17.22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)