Merck
491667
Sigma-Aldrich
Aceton-13C3
99 atom % 13C
Größe auswählen
250 MG
CHF 694.00
500 MG
CHF 819.00
1 G
CHF 1’470.00
CHF 694.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 694.00
500 MG
CHF 819.00
1 G
CHF 1’470.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CO13CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
61.06
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 694.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.832 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[13CH3][13C]([13CH3])=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F
Flammpunkt (°C)
-17 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)