Fortfahren mit
1.00013
Aceton
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Synonym(e):
Dimethylketon, Propanon, Propan-2-on
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 45.90
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 70.00
10 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 299.00
25 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 471.00
180 L
190 L
950 L
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
EC Index Number:
200-662-2
UNSPSC Code:
12352115
Beilstein/REAXYS Number:
635680
MDL number:
CHF 45.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
BP, JPE, NF, Ph. Eur.
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
description
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JPE,NF
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
465 °C (DIN 51794)
expl. lim.
13.2 %
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
capacity
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
transition temp
flash point <-20 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Durch unser anwendungstechnisches Wissen und unsere Kompetenz in regulatorischen Angelegenheiten können wir Sie bei jedem Entwicklungs-, Aufskalierungs- und Produktionsschritt unterstützen.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Application
Aceton wird als Lösungsmittel in einer Vielzahl von pharmazeutischen Herstellungsprozessen eingesetzt, zum Beispiel für die Tablettenbeschichtung, Granulat und für die Mikrosphärenproduktion. Es wird auch als Lösungsmittel oder Co-Lösungsmittel im topischen Formulierungen eingesetzt.
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.000141.07021PHR1219
Aceton EMPROVE&#174; ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
SAFC
1.00013
Aceton
Aceton for analysis EMSURE&#174; ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.00014
Aceton
Aceton for analysis EMPARTA&#174; ACS
Supelco
1.07021
Aceton
Aceton Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1219
Aceton
application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
agency
BP, NF, JPE, Ph. Eur.
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
agency
traceable to USP 1006801
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aceton
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.