Merck
151793
Sigma-Aldrich
Aceton-d6
99.9 atom % D
Synonym(e):
Hexadeuteroaceton
About This Item
Lineare Formel:
CD3COCD3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
64.12
Beilstein:
1702935
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Dampfdichte
2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
14.39 psi ( 55 °C)
184 mmHg ( 20 °C)
3.67 psi ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99.9 atom % D
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Expl.-Gr.
13.2 %
Verpackung
Sure/Seal of 100 g
ampule of 0.75 mL, 1 mL, 10 g
glass bottle of 25 g, 50 g
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.0500% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.355 (lit.)
bp
55.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−93.8 °C (lit.)
Dichte
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Acetone-d6 (CD3COCD3, Hexadeuteroaceton) ist die hexadeuterierte Form von Aceton, in der alle Wasserstoffatome im Acetonmolekül durch Deuterium(D)-Atome ersetzt wurden. Es ist ein standardreines Lösungsmittel für NMR-Analysen. Absorptionsspektren von CD3COCD3-Proben, die in einem Molekülstrahl gekühlt („jet-cooled“) wurden, sind im Bereich von 51000–54000 cm-1 untersucht worden. Kollisionen seiner molekularen Ionen mit einer perdeuterierten Oberfläche (C20D41 SAu) wurden mittels Ionen-Oberflächen-Kollisionsspektroskopie untersucht. Die Infrarot- und Raman-Spektren von Aceton-d6 wurden analysiert. Es unterliegt einer H-2H-Austauschreaktion mit Aceton-d0, um Aceton-d1 und -d5 hervorzubringen.
Anwendung
Aceton-d6 kann als deuteriertes Lösungsmittel in 1H-NMR-Spektraluntersuchungen von Iod enthaltenden röntgendichten Poly(methylacrylat)-Kopolymeren eingesetzt werden. Es kann auch in der Synthese markierter Sterole als Quelle von Deuterium-Atomen verwendet werden.
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-2.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-19 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
The synthesis of labeled sterols
Kovganko.V.N and Ananich.K.S
Chemistry of Natural Compounds, 35(4), 369-393 (1999)
Stability of radiopaque iodine-containing biomaterials
Aldenhoff.J.BY, et al.
Biomaterials, 23(3), 881-886 (2002)
Vibrational spectra and assignment of acetone, ααα acetone-d3 and acetone-d6.
Dellepiane G and Overend J.
Spectrochimica Acta , 22(4), 593-614 (1966)
Reactive ion-surface collisions: Application of ionized acetone-d6, DMSO-d6 and pyridine-d5 as probes for the characterization of self-assembled monolayer films on gold.
Kane TE, et al.
Org. Mass Spectrom., 28(12), 1665-1673 (1993)
Aldol condensation of acetone/acetone d6 over magnesium oxide and lanthanum oxide.
Zhang G, et al.
Applied Catalysis, 40, 183-190 (1988)
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.