Merck
151823
Sigma-Aldrich
Chloroform-d
Chloroform-d
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99.8 atom % D
Synonym(e):
Deuterochloroform
About This Item
Lineare Formel:
CDCl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
120.38
Beilstein:
1697633
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Isotopenreinheit
99.8 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Form
liquid
Methode(n)
NMR: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.444 (lit.)
bp
60.9 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−64 °C (lit.)
Dichte
1.500 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[2H]C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H/i1D
InChIKey
HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Allgemeine Beschreibung
Chloroform-d (Deuterochloroform, CDCl3), deuteriertes Chloroform, ist ein standardreines Lösungsmittel für NMR-Analysen. Aufgrund seiner hohen chemischen und isotopischen Reinheit wird es häufig bei hochauflösenden NMR-Untersuchungen eingesetzt. Quantitative Infrarot-Spektraluntersuchungen der Kohlenstoff-Deuterium Bandenverbreiterungen von Chloroform-d in verschiedenen organischen Lösungsmitteln wurden beschrieben.[1][2] Zur Beurteilung der Frequenzunterschiede in den ν1 und ν2 Banden von CHCl3 und CHCl3 wurden Raman-Differenzierungs-Spektroskopiestudien durchgeführt.[3]
Anwendung
Chloroform-d wird in spektroskopischen 1H NMR-Untersuchungen als Lösungsmittel verwendet.[4] Es wird als Lösungsmittel bei der 31PNMR (Phosphor-31-Kernresonanz)-Spektraluntersuchung von Triphenylphosphat und Tris(2-Chlorethyl)-Phosphat eingesetzt.[5] Zudem wird es als deuteriertes Lösungsmittel bei der 1H NMR Spektraluntersuchung von 2-(4-Brombenzyl)-3-hydroxypropansäure und 3-Hydroxy-2-(4-methoxybenzyl)propansäure verwendet.[6] Außerdem wird es als deuteriertes Lösungsmittel bei der 1H NMR-Spektraluntersuchung von 3,3′-Dihydroxy-4,4′-diamino-biphenyl (HAB) und 2,2′-Bis-(3,4-dicarboxy-phenyl)hexafluorpropandianhydrid (6FDA)-Polyimid eingesetzt.[7]
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Als Spritzschutz empfohlene Handschuhe
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Liver,Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Gas sorption and characterization of thermally rearranged polyimides based on 3, 3'-dihydroxy-4, 4'-diamino-biphenyl (HAB) and 2, 2'-bis-(3, 4-dicarboxyphenyl) hexafluoropropane dianhydride (6FDA)
Smith.PZ, et al.
Journal of Membrane Science, 415, 558-567 (2012)
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum's acids using SmI2-H2O
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970-977 (2012)
Method development in quantitative NMR towards metrologically traceable organic certified reference materials used as 31P qNMR standards.
Weber M, et al.
Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407(11), 3115-3123 (2015)
Hyunwoo Joo et al.
Science advances, 7(1) (2021-02-02)
Personalized biomedical devices have enormous potential to solve clinical challenges in urgent medical situations. Despite this potential, a device for in situ treatment of fatal seizures using pharmaceutical methods has not been developed yet. Here, we present a novel treatment
Michal Szostak et al.
Nature protocols, 7(5), 970-977 (2012-04-28)
The single-step synthesis of 3-hydroxy carboxylic acids from readily available Meldrum's acids involves a selective monoreduction using a SmI(2)-H(2)O complex to give products in high crude purity, and it represents a considerable advancement over other methods for the synthesis of
Artikel
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Stoffe gelten als miteinander mischbar, wenn sie sich zu einer einheitlichen Lösung auflösen. Setzen Sie ein Lesezeichen oder laden Sie unsere Tabelle zur Mischbarkeit für gängige Laborlösungsmittel herunter.
Verwandter Inhalt
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
Die NMR-Spektroskopie ist eine analytische Methode zur Bestimmung der Molekularstruktur, chemischen Zusammensetzung und Reinheit. In der NMR wird die Energie detektiert, die aufgrund von Kernspinzuständen in Gegenwart eines starken Magnetfeldes absorbiert wird.
Questions
Reviews
1 of 3 reviewers received a sample product or took part in a promotion
1–2 of 3 Reviews  
Active Filters
  1. CSIR-NCL, Pune
    • Review 1
    • Votes 2
    5 out of 5 stars.
    Favourite solvent for NMRs
    I have been using CDCl3, DMSO-d6 and MeOH-D4 over last five years from Sigma because of the quality of the deuterated solvents which is reflected from NMR spectra. Highly recommended!
    Helpful?
  2. Michigan
    • Reviews 2
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Clean Solvent
    Used by students in teaching labs for NMR analysis.
    Helpful?
  3. 1 Ratings-Only Review