Merck
282022
Sigma-Aldrich
Essigsäure-13C2
99 atom % 13C
Größe auswählen
250 MG
CHF 241.00
1 G
CHF 692.00
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 241.00
1 G
CHF 692.00
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
62.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 241.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Dampfdruck
11.4 mmHg ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
800 °F
Expl.-Gr.
16 %
bp
117-118 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
Dichte
1.083 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
104.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)