608165
Glycin-13C2,15N-ethylester -hydrochlorid
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylglycinat-13C2,15N -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
145-146 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
Cl.CCO[13C](=O)[13CH2][15NH2]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-2-7-4(6)3-5;/h2-3,5H2,1H3;1H/i3+1,4+1,5+1;
InChIKey
TXTWXQXDMWILOF-XNBXTRTGSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable