Merck
607835
Sigma-Aldrich
L-Asparaginsäure-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Größe auswählen
250 MG
CHF 893.00
CHF 893.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 893.00
About This Item
Lineare Formel:
HO213C13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 893.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
95% (CP)
Form
solid
Optische Aktivität
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
Methode(n)
bio NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChIKey
CKLJMWTZIZZHCS-NYTNKSBQSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)