483699
Kaliumselencyanat
ReagentPlus®, ≥99%
Synonym(e):
Selenocyansäure-Kalium
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
ReagentPlus®
Assay
≥99%
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
147 °C
SMILES String
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges