Merck
216186
Sigma-Aldrich
Kaliumselencyanat
reagent grade, 97%
Synonym(e):
Selenocyansäure-Kalium
About This Item
Lineare Formel:
KSeCN
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.08
Beilstein:
3912121
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualität
reagent grade
Assay
97%
Form
solid
Methode(n)
NMR: suitable
mp (Schmelzpunkt)
100 °C
SMILES String
[K][Se]C#N
InChI
1S/CHNSe.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
KYEKHFSRAXRJBR-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Kaliumselenocyanat ist ein kristalliner Feststoff und ein Reagenz für die Umwandlung von Alkylhalogeniden in Nitrile sowie für die Herstellung von pharmazeutischen Zwischenprodukten. Es kommt auch in Energiespeichervorrichtungen zum Einsatz.[1][2]
Anwendung
Kaliumselenocyanat kann wie folgt verwendet werden:
  • Redoxaktiver Elektrolyt zur Verbesserung der Leistung von Superkondensatoren auf Kohlenstoffbasis[1]
  • Ausgangsmaterial bei der stereoselektiven Ein-Topf-Synthese von Alkylstyrolseleniden[2]
  • Ausgangsstoff bei der Synthese von Cu- und Ni-Komplexen mit antioxidativer/entzündungshemmender Wirkung[3]
  • Selenylierungsmittel zur Herstellung stereoselektiver Selenoglycoside und Selen-verknüpfter Disaccharide[4]
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Stereoselective synthesis of alkyl styryl selenides in one-pot: a straightforward approach by in situ dialkyl diselenide formation under transition metal-free conditions
Adrian A Heredia, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 105699-105706 (2015)
Synthesis, structural characterization and antioxidant/anti-inflammatory activity of pentacoordinated bis(isoselenocyanato) and bis(isothiocyanato) CuII and NiII complexes with Me5dien: Crystal structure of [Cu(Me5dien)(NCSe)2]
Zacharias D. Georgousis, et al.
Journal of Molecular Structure, 837, 30-37 (2007)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 860-860 (1991)
Redox activity of selenocyanate anion in electrochemical capacitor application
Paulina Bujewska, et al.
Synthetic Metals, 253, 62-72 (2019)
Eric Block et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14949-14961 (2006-11-16)
More than 40 new 4- to 12-membered ring heterocycles containing various combinations of Group 14 and 16 elements Si, Sn, S, Se, and Te have been synthesized and fully characterized. Synthesis of these small-ring as well as medium-ring (mesocyclic) heterocycles